Få mere at vide
2-Iodoethanol-1,1,2,2-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodoethanol D4 |
| CAS | 284474-46-0 |
| Molekylær formel | C2 D4 H I O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2-Iodoethanol D4, Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-iodo-, 2-Iodoethanol-1,1,2,2-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5IO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])I |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-iodoethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.9896 |
| Formel vægt | 175.9636 g/mol |
| Vis mere |