missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Iodocumene, TRC

Artikelnummer. 30406251
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406251 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI69452510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Iodocumene
CAS 19099-54-8
Molekylær formel C14 H16 N2 . H Cl
Mængde 10 g
Synonym 1-Iodo-2-(1-methylethyl)benzene, 1-Iodo-2-isopropylbenzene, 2-Iodo-1-isopropylbenzene, 2-Isopropyliodobenzene, 2-Isopropylphenyl iodide, o-Iodocumene
InChI formel InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H
SMIL Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3cnc[nH]3
IUPAC navn 5-(2-ethyl-1,3-dihydroinden-2-yl)-1H-imidazole;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 248.751
Formel vægt 248.108
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.