Få mere at vide
(±)-2-Iodobutane-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodobutane-D9 |
| CAS | 1219795-41-1 |
| Molekylær formel | C4 D9 I |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | (±)-2-Iodobutane-d9, 2-Iodobutane-D9, 3-Iodobutane-1,1,1,2,2,3,4,4,4-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9I/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(I)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonadeuterio-3-iodobutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.0742 |
| Formel vægt | 193.0314 g/mol |
| Vis mere |