Få mere at vide
2-iodobutan, 99%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11349599
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349599 500 g 500g
11489037 50 g 50g
11499037 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20619.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 513-48-4 | C4H9I | 184,02 g/mol
Det bruges som opløsningsmiddel organisk syntese og som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som opløsningsmiddel
organisk syntese og som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i alkohol og diethylether.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-48-4
Molekylær formel C4H9I
Molekylvægt (g/mol) 184.02
MDL nummer MFCD00001072
InChI nøgle IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butyl iodide, butane, 2-iodo, 2-butyl iodide, sec-iodobutane, 2-jodbutan, 2-jodbutan czech, 2-iodanylbutane, 2-iodobutan, 2-iodo-butane, sec.-butyl iodide
PubChem CID 10559
IUPAC navn 2-jodbutan
SMIL CCC(C)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodobutane
Navn note stabiliseret med kobber
Smeltepunkt -104 °C
Tæthed 1.597
Kogepunkt 119 °C til 120 °C
Flammepunkt 21 °C (70 °F)
Lugt Ether-lignende
Lineær formel CH3CH2CHICH3
Brydningsindeks 1.4991
Mængde 500 g
FN nummer UN2390
Beilstein 1718777
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,1574
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i alkohol og diethylether.
Formel vægt 184.02
Procent renhed 99%