Få mere at vide
2-Iodobenzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodobenzyl Alcohol |
| CAS | 5159-41-1 |
| Molekylær formel | C7H7OI |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Iodophenylmethanol, o-Iodobenzyl Alcohol, 2-Iodobenzenemethanol, 1-Hydroxymethyl-2-iodobenzene, 2-(Hydroxymethyl)-1-iodobenzene, 2-(Hydroxymethyl)iodobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7IO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2 |
| SMIL | OCc1ccccc1I |
| IUPAC navn | (2-iodophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.03 |
| Formel vægt | 233.9542 |