Få mere at vide
2-Iodobenzotrifluoride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodobenzotrifluoride |
| CAS | 444-29-1 |
| Molekylær formel | C7H4F3I |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-2-iodobenzene, 2-(Trifluoromethyl)iodobenzene, 2-Iodo-1-trifluoromethylbenzene, 2-Iodobenzotrifluoride, 2-Trifluoromethylphenyl IodideNSC 88291, o-(Trifluoromethyl)iodobenzene, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-iodotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F3I/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H |
| SMIL | FC(F)(F)c1ccccc1I |
| IUPAC navn | 1-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.01 |
| Formel vægt | 271.931 |