Få mere at vide
2-Iodobenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30391274
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30391274 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30391274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI6895702.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodobenzonitrile
CAS 4387-36-4
Molekylær formel C7H4IN
Mængde 2.5 g
Synonym 1-Cyano-2-iodobenzene, 2-Cyanophenyl Iodide, 2-Iodophenyl Cyanide, o-Cyanophenyl Iodide, o-Iodobenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
SMIL Ic1ccccc1C#N
IUPAC navn 2-iodobenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 229.02
Formel vægt 228.9388