Få mere at vide
2-Iodobenzonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodobenzonitrile |
| CAS | 4387-36-4 |
| Molekylær formel | C7H4IN |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Cyano-2-iodobenzene, 2-Cyanophenyl Iodide, 2-Iodophenyl Cyanide, o-Cyanophenyl Iodide, o-Iodobenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H |
| SMIL | Ic1ccccc1C#N |
| IUPAC navn | 2-iodobenzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.02 |
| Formel vægt | 228.9388 |