Få mere at vide
2-Iodobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30404083
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30404083 5 g
1 options
Artikelnummer. 30404083 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI6895505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodobenzoic Acid
CAS 88-67-5
Molekylær formel C7H5IO2
Mængde 5 g
Synonym Benzoic acid, 2-iodo-, Benzoic acid, o-iodo- (6CI,8CI), 2-Iodobenzoic acid, 2-Carboxyphenyl iodide, NSC 3772, o-Iodobenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H5IO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1ccccc1I
IUPAC navn 2-iodobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 248.02
Formel vægt 247.9334