Få mere at vide
2-Iodonisol, TRC
Artikelnummer. 30406838
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30406838 100 g
1 options
Artikelnummer. 30406838 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI686855100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoanisole
CAS 529-28-2
Molekylær formel C7H7IO
Mængde 100 g
Synonym 1-Iodo-2-methoxy-benzene, o-Iodo-anisole, 1-Iodo-2-methoxybenzene, 2-Iodophenyl Methyl Ether, 2-Methoxy-1-iodobenzene, 2-Methoxyiodobenzene, 2-Methoxyphenyl Iodide, NSC 9259, o-Anisyl Iodide, o-Iodoanisole, o-Iodomethoxybenzene, o-Methoxyiodobenzene, o-Methoxyphenyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
SMIL COc1ccccc1I
IUPAC navn 1-jod-2-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 234.03
Formel vægt 233.9542