Få mere at vide
2-Iodoanilin, TRC
Artikelnummer. 30405531
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30405531 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30405531 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI69383510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoaniline
CAS 615-43-0
Molekylær formel C6H6IN
Mængde 10 g
Synonym 1-Amino-2-iodobenzene, 2-Aminophenyl Iodide, 2-Iodoaniline, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine, NSC 34544, o-Aminoiodobenzene, o-Iodoaniline
InChI formel InChI=1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
SMIL Nc1ccccc1I
IUPAC navn 2-iodonanilin
Molekylvægt (g/mol) 219.02
Formel vægt 218.9545