Få mere at vide
2-Iodoacetamid, TRC
Artikelnummer. 30012354
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30012354 25 g -
30007345 2.5 g 2.5g
30006153 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI68550525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-48-9
Molekylær formel C2H4INO
Molekylvægt (g/mol) 184.96
Synonym 2-Iodoacetamide (ACI), Acetamide, iodo- (6CI), Deltop, Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, NSC 9581, Surauto, α-Iodoacetamide, Deltop, Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, NSC 9581, Surauto, alpha-Iodoacetamide
IUPAC navn 2-iodoacetamid
SMIL NC(=O)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoacetamide
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Formel vægt 184.9338