Få mere at vide
2-Iodoacetamide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 91°C to 94°C |
| MDL nummer | MFCD00008028 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Iodoacetamide, 2-Iodoacetamide |