Få mere at vide
2-iodoacetamid, 98%, stik. med ca. 5-8% vand
Artikelnummer. 11487736
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487736 100 g 100g
11467736 5 g 5g
11477736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11487736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14715.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 144-48-9 | C2H4INO | 184,964 g/mol
Alkyleringsmiddel brugt til peptidkortlægning, fordi det binder kovalent til thiolerne i cystein for at forhindre disulfidbindingsdannelse2-Iodoacetamid bruges som en elektrofil til kovalent modifikation af nukleofile rester på proteiner såsom cystein, methionin og histidin. Det bruges til at binde med thiolgruppen af cystein, derved beskytter det dannelsen af disulfidbindinger. Det er involveret som en hæmmer af deubiquitinase-enzymer (DUB'er). Yderligere fungerer det som et alkylerende sulfhydrylreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Alkyleringsmiddel brugt til peptidkortlægning, fordi det binder kovalent til thiolerne i cystein for at forhindre disulfidbindingsdannelse2-Iodoacetamid bruges som en elektrofil til kovalent modifikation af nukleofile rester på proteiner såsom cystein, methionin og histidin. Det bruges til at binde med thiolgruppen af cystein, derved beskytter det dannelsen af disulfidbindinger. Det er involveret som en hæmmer af deubiquitinase-enzymer (DUB'er). Yderligere fungerer det som et alkylerende sulfhydrylreagens.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylformamid og ethanol. Lidt opløseligt i methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Lys- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-48-9
Molekylær formel C2H4INO
Molekylvægt (g/mol) 184.964
MDL nummer MFCD00008028
InChI nøgle PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
PubChem CID 3727
IUPAC navn 2-iodacetamid
SMIL C(C(=O)N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoacetamide
Navn note stabiliseret med ≈5 til 8% vand
Smeltepunkt 92 °C til 95 °C (tørret)
Analyseprocentområde 98%, stabiliseret med ca. 5% vand
Lugt Karakteristik
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1739080
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dimethylformamid og ethanol. Let opløselig i methanol.
Formel vægt 184.96
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodoacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodoacetamide