Få mere at vide
2-iodoacetamid, 98%, stik. med ca. 5-8% vand
Artikelnummer. 11477736
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477736 25 g 25g
11467736 5 g 5g
11487736 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11477736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14715.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 144-48-9 | C2H4INO | 184,964 g/mol
Alkyleringsmiddel brugt til peptidkortlægning, fordi det binder kovalent til thiolerne i cystein for at forhindre disulfidbindingsdannelse2-Iodoacetamid bruges som en elektrofil til kovalent modifikation af nukleofile rester på proteiner såsom cystein, methionin og histidin. Det bruges til at binde med thiolgruppen af cystein, derved beskytter det dannelsen af disulfidbindinger. Det er involveret som en hæmmer af deubiquitinase-enzymer (DUB'er). Yderligere fungerer det som et alkylerende sulfhydrylreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Alkyleringsmiddel brugt til peptidkortlægning, fordi det binder kovalent til thiolerne i cystein for at forhindre disulfidbindingsdannelse2-Iodoacetamid bruges som en elektrofil til kovalent modifikation af nukleofile rester på proteiner såsom cystein, methionin og histidin. Det bruges til at binde med thiolgruppen af cystein, derved beskytter det dannelsen af disulfidbindinger. Det er involveret som en hæmmer af deubiquitinase-enzymer (DUB'er). Yderligere fungerer det som et alkylerende sulfhydrylreagens.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylformamid og ethanol. Lidt opløseligt i methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Lys- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-48-9
Molekylær formel C2H4INO
Molekylvægt (g/mol) 184.964
MDL nummer MFCD00008028
InChI nøgle PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
PubChem CID 3727
IUPAC navn 2-iodacetamid
SMIL C(C(=O)N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoacetamide
Navn note stabilized with ≈5 to 8% water
Smeltepunkt 92°C to 95°(dried)
Analyseprocentområde 98%, stabilized with ca 5% water
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1739080
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water,dimethyl formamide and ethanol. Slightly soluble in methanol.
Formel vægt 184.96
Procent renhed 98%