Få mere at vide
2-iodoacetamid, 98%, stik. med ca. 5-8% vand
Beskrivelse
Alkyleringsmiddel brugt til peptidkortlægning, fordi det binder kovalent til thiolerne i cystein for at forhindre disulfidbindingsdannelse2-Iodoacetamid bruges som en elektrofil til kovalent modifikation af nukleofile rester på proteiner såsom cystein, methionin og histidin. Det bruges til at binde med thiolgruppen af cystein, derved beskytter det dannelsen af disulfidbindinger. Det er involveret som en hæmmer af deubiquitinase-enzymer (DUB'er). Yderligere fungerer det som et alkylerende sulfhydrylreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsmiddel brugt til peptidkortlægning, fordi det binder kovalent til thiolerne i cystein for at forhindre disulfidbindingsdannelse2-Iodoacetamid bruges som en elektrofil til kovalent modifikation af nukleofile rester på proteiner såsom cystein, methionin og histidin. Det bruges til at binde med thiolgruppen af cystein, derved beskytter det dannelsen af disulfidbindinger. Det er involveret som en hæmmer af deubiquitinase-enzymer (DUB'er). Yderligere fungerer det som et alkylerende sulfhydrylreagens.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylformamid og ethanol. Lidt opløseligt i methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Lys- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodoacetamide |
| Navn note | stabilized with ≈5 to 8% water |
| Smeltepunkt | 92°C to 95°(dried) |
| Analyseprocentområde | 98%, stabilized with ca 5% water |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 1739080 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,dimethyl formamide and ethanol. Slightly soluble in methanol. |
| Formel vægt | 184.96 |
| Vis mere |