Få mere at vide
2-jod-p-xylen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334434
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334434 50 g 50g
11324434 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334434 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01055.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-42-5 | C8H9I | 232.064 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-42-5
Molekylær formel C8H9I
Molekylvægt (g/mol) 232.064
MDL nummer MFCD00013708
InChI nøgle WYZVNUSNUCABRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-p-xylene, 1,4-dimethyl-2-iodobenzene, p-xylene, 2-iodo, 1-iodo-2,5-dimethylbenzene, benzene, 2-iodo-1,4-dimethyl, 2-iodo-4-xylene, 2,5-dimethyliodobenzene, 2-iodo-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-dimethyl-1-iodobenzene, pubchem3875
PubChem CID 70731
IUPAC navn 2-iod-1,4-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-p-xylene
Tæthed 1.617
Mængde 50 g
Brydningsindeks 1.598
Beilstein 1905728
Kogepunkt 229°C to 230°C
Formel vægt 232.07
Procent renhed ≥98%