Få mere at vide
2-jod-m-xylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495483
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495483 5 g 5g
11405493 25 g 25g
11415493 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495483 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13439.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 608-28-6 | C8H9I | 232.064 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-28-6
Molekylær formel C8H9I
Molekylvægt (g/mol) 232.064
MDL nummer MFCD00019012
InChI nøgle QTUGGVBKWIYQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-m-xylene, 2,6-dimethyliodobenzene, m-xylene, 2-iodo, benzene, 2-iodo-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-2-iodobenzene, 2-iodo-1,3-dimethyl-benzene, 2,6-dimethyl-1-iodobenzene, 2-iodo-o-xylene, pubchem3867, acmc-1axwc
PubChem CID 69097
IUPAC navn 2-iod-1,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-m-xylene
Tæthed 1.62
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.6025
Beilstein 1857414
Kogepunkt 230°C to 231°C
Formel vægt 232.07
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethyliodobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-iodo-1,3-dimethylbenzene