Få mere at vide
2-Iodo-l-phenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodo-l-phenylalanine |
| CAS | 167817-55-2 |
| Molekylær formel | C9 H10 I N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10INO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](Cc1ccccc1I)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(2-iodophenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.086 |
| Formel vægt | 290.976 |