Få mere at vide
2-Iodo-5-(trifluormethyl)pyridin, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Synonym | 2-iodo-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl-2-iodopyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl, pubchem16308, acmc-1c5wh, 2-iodanyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2-iodo-5-trifluoromethyl |
| Formel vægt | 272.99 |
| Procent renhed | 96% |