Få mere at vide
2-Iodo-5-(trifluormethyl)pyridin, 96%
Artikelnummer. 15470769
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470769 1 g 1g
15490769 250 mg 250mg
15480769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63848.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 100366-75-4 | C6H3F3IN | 273,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100366-75-4
Molekylær formel C6H3F3IN
Molekylvægt (g/mol) 273.00
MDL nummer MFCD08741351
InChI nøgle WSEVWIIOEQZEOU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22147841
IUPAC navn 2-iod-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=CN=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Synonym 2-iodo-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl-2-iodopyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl, pubchem16308, acmc-1c5wh, 2-iodanyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2-iodo-5-trifluoromethyl
Formel vægt 272.99
Procent renhed 96%