Få mere at vide
2-Jod-5-nitropyridin, 97%
Artikelnummer. 11416190
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416190 5 g 5g
11406190 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416190 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27103.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 28080-54-8 | C5H3IN2O2 | 249,995 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28080-54-8
Molekylær formel C5H3IN2O2
Molekylvægt (g/mol) 249.995
MDL nummer MFCD05863241
InChI nøgle SJXWHBQWFBHASX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 819492
IUPAC navn 2-iod-5-nitropyridin
SMIL C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-5-nitropyridine
Smeltepunkt 163 °C til 168 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Synonym 6-iodo-3-nitropyridine, acmc-20alyk, pubchem6575, 5-nitro-2-iodopyridine, pyridine,2-iodo-5-nitro, 2-iodanyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 2-iodo-5-nitro, 2-iodo-5-nitropyridine
Formel vægt 249.98
Procent renhed 97%