Få mere at vide
2-Jod-5-methylthiophen, 97 %
Artikelnummer. 11956841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11956841 1 g 1g
11966841 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439270010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16494-36-3 | C5H5IS | 224,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16494-36-3
Molekylær formel C5H5IS
Molekylvægt (g/mol) 224.06
MDL nummer MFCD00022492
InChI nøgle NAZNQEXKAPLVKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-iodo-5-methyl, pubchem7417, acmc-1bs6v, 2-iodo-5-methyl-thiophene, 2-iodo-5-methyl thiophene, bidd:gt0402, 2-iodo-5-methylthiophene
PubChem CID 140096
IUPAC navn 2-iod-5-methylthiophen
SMIL CC1=CC=C(I)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-5-methylthiophene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -25 °C til 28 °C
Farve Orange-rød til gul
Tæthed 1.8520g/mL
Kogepunkt 81 °C til 83 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 89 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.852
Formel vægt 224.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodo-5-methylthiophene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.