missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Iodo-5’-ethylcarboxamido-2’,3’-O-isopropylidineadenosine, TRC

Artikelnummer. 30407792
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407792 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407792 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7063005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-5'-ethylcarboxamido-2',3'-O-isopropylidineadenosine
CAS 162936-24-5
Molekylær formel C16 H21 I N6 O4
Mængde 5 mg
Synonym 2-Iodo-5-Ethylcarboxamido-2,3-O-Isopropylidineadenosine
InChI formel InChI=1S/C16H21IN6O4/c1-4-8(24)19-5-7-10-11(27-16(2,3)26-10)14(25-7)23-6-20-9-12(18)21-15(17)22-13(9)23/h6-7,10-11,14H,4-5H2,1-3H3,(H,19,24)(H2,18,21,22)/t7-,10-,11-,14-/m1/s1
SMIL CCC(=O)NC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)nc(I)nc34
IUPAC navn N-[[(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-amino-2-iodopurin-9-yl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methyl]propanamide
Molekylvægt (g/mol) 488.28
Formel vægt 488.0669
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.