Få mere at vide
2-Iodo-4-nitroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodo-4-nitroaniline |
| CAS | 6293-83-0 |
| Molekylær formel | C6 H5 I N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Amino-2-iodo-4-nitrobenzene, 2-Amino-5-nitroiodobenzene, 2-Iodo-4-nitrophenylamine, NSC 42977, NSC 9179, 2-Iodo-4-nitrobenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5IN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2 |
| SMIL | Nc1ccc(cc1I)N(=O)=O |
| IUPAC navn | 2-iodo-4-nitroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.021 |
| Formel vægt | 263.94 |