Få mere at vide
2-iod-4,6-dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det anvendes til syntese af benzothiazoler gennem kobberkatalyserede en-potte-trekomponentsreaktioner med brug af natriumhydrosulfid som svovlsurrogat.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det anvendes til syntese af benzothiazoler gennem kobberkatalyserede en-potte-trekomponentsreaktioner med brug af natriumhydrosulfid som svovlsurrogat.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Lysfølsom. Opbevar den væk fra lys og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den i mørke.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodo-4,6-dimethylaniline |
| Smeltepunkt | 64 °C til 65 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 247.08 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodo-4,6-dimethylaniline