Få mere at vide
2-Iodo-4-[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl Benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodo-4-[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl Benzoate |
| CAS | 1391053-01-2 |
| Molekylær formel | C16H10F3IN2O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10F3IN2O2/c17-16(18,19)15(21-22-15)12-7-6-11(13(20)8-12)9-24-14(23)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2 |
| SMIL | FC(F)(F)C1(N=N1)c2ccc(COC(=O)c3ccccc3)c(I)c2 |
| IUPAC navn | [2-iodo-4-[3-(trifluoromethyl)diazirin-3-yl]phenyl]methyl benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.16 |
| Formel vægt | 445.9739 |