Få mere at vide
2-Jod-3-methylpyridin, 97%
Artikelnummer. 11426890
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426890 5 g 5g
11416890 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426890 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20047.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 22282-58-2 | C6H6IN | 219,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22282-58-2
Molekylær formel C6H6IN
Molekylvægt (g/mol) 219.03
MDL nummer MFCD04039350
InChI nøgle PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 339045
IUPAC navn 2-iod-3-methylpyridin
SMIL CC1=CC=CN=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-3-methylpyridine
Kogepunkt 80 °C (0,3 mmHg)
Brydningsindeks 1.625
Mængde 5 g
Beilstein 5328169
Følsomhed Lysfølsom
Synonym 2-iodo-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methyl, pubchem14399, acmc-1cgxh, pyridine,2-iodo-3-methyl, 2-iodanyl-3-methyl-pyridine, 2-iodo-3-methylpyridine, 2-iodo-3-methyl pyridine
Formel vægt 219.03
Procent renhed 97%