Få mere at vide
2-jod-2-methylpropan, 95%, stikk. med kobberpulver
Artikelnummer. 11317845
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317845 25 g 25g
11327845 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317845 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02786.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    511.20 DKK
    459.65 DKK / 25g
    Spare 51.55 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 558-17-8 | C4H9I | 184,02 g/mol
2-iod-2-methylpropan bruges som et kemisk reagens i organisk syntese. Yderligere tjener det som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-iod-2-methylpropan anvendes som et kemisk reagens i organisk syntese. Yderligere tjener det som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Blandbar med
ethanol og ether.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 558-17-8
Molekylær formel C4H9I
Molekylvægt (g/mol) 184.02
MDL nummer MFCD00001068
InChI nøgle ANGGPYSFTXVERY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl iodide, propane, 2-iodo-2-methyl, trimethyliodomethane, t-butyl iodide, unii-e5hy19g10p, 2-jod-2-methylpropan, sjphavimup@, tert-c4h9i, 2-iodo-2-methyl propane, 2-iodo-2-methyl-propane
PubChem CID 11206
IUPAC navn 2-iod-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-2-methylpropane
Navn note stabiliseret med kobberpulver
Smeltepunkt -38 °C
Tæthed 1.547
Kogepunkt 99 °C til 100 °C
Flammepunkt 7 °C (44 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.491
Mængde 25 g
FN nummer UN2391
Beilstein 505950
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol og ether.
Formel vægt 184.02
Procent renhed 95%