Få mere at vide
2-Jod-1-methylimidazol, 97%
Artikelnummer. 15448347
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448347 250 mg 250mg
15438347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51862.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 37067-95-1 | C4H5IN2 | 208,002 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37067-95-1
Molekylær formel C4H5IN2
Molekylvægt (g/mol) 208.002
MDL nummer MFCD00661606
InChI nøgle BKRACZNEJSCZML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-iodo-1-methyl, pubchem16310, acmc-1ajih, 2-iodo-1-methyl-imidazole, 2-iodanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-iodo-1h-imidazole, 2-iodo-n-methylimidazole, 1-methyl-2-iodoimidazole, 1h-imidazole,2-iodo-1-methyl
PubChem CID 335835
IUPAC navn 2-iod-1-methylimidazol
SMIL CN1C=CN=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-1-methylimidazole
Smeltepunkt 79 °C til 82 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 208
Procent renhed 97%