Få mere at vide
2-Iodo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-imidazol, 95%
Artikelnummer. 15477915
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477915 250 mg 250mg
15424497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31846.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 1047626-77-6 | C8H11IN2O | 278,093 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1047626-77-6
Molekylær formel C8H11IN2O
Molekylvægt (g/mol) 278.093
MDL nummer MFCD11100955
InChI nøgle UWFGOSIGMHYERY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-imidazole, 2-iodo-1-2-tetrahydropyranyl-1h-imidazole, 2-iodo-1-oxan-2-yl imidazole, 2-iodo-1-oxan-2-yl-1h-imidazole
PubChem CID 45588154
IUPAC navn 2-iod-1-(oxan-2-yl)imidazol
SMIL C1CCOC(C1)N2C=CN=C2I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-imidazole
Mængde 250 mg
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 278.09
Procent renhed 95%