Få mere at vide
2-Indanylboronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 11348916
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348916 250 mg 250mg
11338916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19535.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 608534-44-7 | C15H21BO2 | 244,14 g/mol
Boronsyrer reagerer med alkoholer med tab af vand og danner borsyreestere. Med simple alkoholer er produkterne meget modtagelige for hydrolyse, men med 1,2- og 1,3-dioler er de resulterende cykliske boronater (1,3,2-dioxaborolaner og 1,3,2-dioxaborinaner) stabile nok til at blive isoleret.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Boronsyrer reagerer med alkoholer med tab af vand og danner borsyreestere. Med simple alkoholer er produkterne meget modtagelige for hydrolyse, men med 1,2- og 1,3-dioler er de resulterende cykliske boronater (1,3,2-dioxaborolaner og 1,3,2-dioxaborinaner) stabile nok til at blive isoleret.
Opløselighed Vanskelig at blande i
vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608534-44-7
Molekylær formel C15H21BO2
Molekylvægt (g/mol) 244.14
MDL nummer MFCD03788726
InChI nøgle YRTKSYXHFWUPAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-indanylboronic acid pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-indanylboronicacidpinacolester, 2-indan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 24208876
IUPAC navn 2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Indanylboronic acid pinacol ester
Brydningsindeks 1.504
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Svært at blande i vand.
Formel vægt 244.14
Procent renhed 95%