Få mere at vide
2-Indanylboronic acid diethanolamine ester, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470857
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470857 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 15470857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19574.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Indanylboronic acid diethanolamine ester
CAS 501014-44-4
Smeltepunkt 213°C to 219°C
Molekylær formel C13H18BNO2
MDL nummer MFCD03788732
Mængde 100 mg
Synonym 2-indanylboronic acid diethanolamine ester, 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 2-indanylboronic acid diethanolamine cyclic ester, 2-indan-2-yl-1,3-dioxa-6-aza-2-boracyclooctane
InChI nøgle PLSXCXOMNZXQRU-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OCCNCCO1)C2CC3=CC=CC=C3C2
IUPAC navn 2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1,3,6,2-dioxazaborocane
Molekylvægt (g/mol) 231.102
PubChem CID 22572023
Formel vægt 231.1
Procent renhed 98%