Få mere at vide
2-Indanylacetisk syre, 99%
Artikelnummer. 11342946
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342946 5 g 5g
11332946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10700.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 37868-26-1 | C11H12O2 | 176,22 g/mol
2-Indanyleddikesyre er udgangsmaterialet i syntesen af pentacylic kerne af (+)-Salvileucalin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Indanyleddikesyre er udgangsmaterialet i syntesen af
pentacylic kerne af (+)-Salvileucalin.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37868-26-1
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.22
MDL nummer MFCD00082653
InChI nøgle TULDPXYHBFBRGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl acetic acid, indan-2-yl-acetic acid, 1h-indene-2-acetic acid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-2-ylacetic acid, 2,3-dihydro-1h-indene-2-acetic acid, 2-indaneacetic acid, indan-2-acetic acid, pubchem16311, indan-2-yl acetic acid
PubChem CID 5174955
IUPAC navn 2-(2,3-dihydro-lH-inden-2-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1CC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Indanylacetic acid
Smeltepunkt 91 °C til 93 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2616409
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 176.22
Procent renhed 99%