Få mere at vide
2-Indanyl p-toluenesulfonate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11393436
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393436 25 g 25g
11383436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12916.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17783-69-6
Molekylær formel C16H16O3S
Molekylvægt (g/mol) 288.36
MDL nummer MFCD00082747
InChI nøgle QUYCPYFNAZEWOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-indanyl p-toluenesulfonate, 2-indanyl p-toluenesulphonate, indan-2-yl tosylate, 2-indanyl para-toluenesulfonate, indan-2-yl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid indan-2-yl ester
PubChem CID 7021474
IUPAC navn 2,3-dihydro-1H-inden-2-yl 4-methylbenzenesulfonate
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC1CC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Indanyl p-toluenesulfonate
Smeltepunkt 118°C to 121°C
Mængde 25 g
Beilstein 2147482
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 288.37
Procent renhed ≥98%