Få mere at vide
2-Indanone, 98%
Beskrivelse
2-Indanon gennemgår TiCl4-Mg-medieret kobling med CHBr3 for at give dibrommethylcarbinol. Det reagerer med 5,5-dimethyl-3-pyrazolidinon for at give 5,5-dimethyl-2-(1H-indenyl-2)-3-pyrazolidinon. Ved fotolyse ved 266-nm en-foton-excitation giver o-xylylen. Det blev brugt som startreagens i syntesen af inden-fusionerede porphyriner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Indanone undergoes TiCl4-Mg mediated coupling with CHBr3 to yield dibromomethyl carbinol. It reacts with 5,5-dimethyl-3-pyrazolidinone to yield 5,5-dimethyl-2-(1H-indenyl-2)-3-pyrazolidinone. On photolysis by 266-nm one-photon excitation yields o-xylylene. It was used as starting reagent in the synthesis of indene-fused porphyrins.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents. Incompatible with oxidizing agents and bases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Indanone |
| Smeltepunkt | 52°C to 56°C |
| Kogepunkt | 218°C (decomposition) |
| Flammepunkt | 100°C (212°F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 636550 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 132.16 |
| Procent renhed | 98% |