Få mere at vide
2-Indanone, 98%
Artikelnummer. 11474274
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474274 5 g 5g
11484274 25 g 25g
11494274 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474274 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12574.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 615-13-4 | C9H8O | 132.162 g/mol
2-Indanon gennemgår TiCl4-Mg-medieret kobling med CHBr3 for at give dibrommethylcarbinol. Det reagerer med 5,5-dimethyl-3-pyrazolidinon for at give 5,5-dimethyl-2-(1H-indenyl-2)-3-pyrazolidinon. Ved fotolyse ved 266-nm en-foton-excitation giver o-xylylen. Det blev brugt som startreagens i syntesen af inden-fusionerede porphyriner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Indanon gennemgår TiCl4-Mg-medieret kobling med CHBr3 for at give dibrommethylcarbinol. Det reagerer med 5,5-dimethyl-3-pyrazolidinon for at give 5,5-dimethyl-2-(1H-indenyl-2)-3-pyrazolidinon. Ved fotolyse ved 266-nm en-foton-excitation giver o-xylylen. Det blev brugt som startreagens i syntesen af inden-fusionerede porphyriner.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-13-4
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.162
MDL nummer MFCD00003792
InChI nøgle UMJJFEIKYGFCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-indanone, indan-2-one, 1h-inden-2 3h-one, 1,3-dihydro-2h-inden-2-one, beta-hydrindone, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro, unii-0i79n673de, 2,3-dihydro-1h-inden-2-one, 4-07-00-01002 beilstein handbook reference, 2-lndanone
PubChem CID 11983
ChEBI CHEBI:27930
IUPAC navn 1,3-dihydroinden-2-on
SMIL C1C(=O)CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Indanone
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Kogepunkt 218°C (decomposition)
Flammepunkt 100°C (212°F)
Mængde 5 g
Beilstein 636550
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98%