Få mere at vide
2-Indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10604842 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10604842 10 g Glasflaske 10g
10731631 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10604842 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164110100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-13-4 | C9H8O | 132.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-13-4
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00003792
InChI nøgle UMJJFEIKYGFCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-indanone, indan-2-one, 1h-inden-2 3h-one, 1,3-dihydro-2h-inden-2-one, beta-hydrindone, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro, unii-0i79n673de, 2,3-dihydro-1h-inden-2-one, 4-07-00-01002 beilstein handbook reference, 2-lndanone
PubChem CID 11983
ChEBI CHEBI:27930
IUPAC navn 1,3-dihydroinden-2-on
SMIL C1C(=O)CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Indanone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50.0°C to 57.0°C
Farve Brun-gul til gul
Flammepunkt 100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 07, 363
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 132.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller eller pulver