Få mere at vide
2-Iminotolin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30408768
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30408768 10 g
1 options
Artikelnummer. 30408768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI45000010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iminothiolane, Hydrochloride
CAS 4781-83-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 H7 N S . Cl H
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h5H,1-3H2;1H
SMIL Cl.N=C1CCCS1
IUPAC navn Thiolan-2-Imin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 137.63
Formel vægt 137.0066
Procent renhed >95