Få mere at vide
2-Iminotolin hydrochlorid
Artikelnummer. 15432959
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432959 250 mg 250mg
15422959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60131.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1453.50 DKK
    1208.65 DKK / 250mg
    Spare 244.85 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Proteinmodifikation og krydsbindingsreagens, kløvet af thioler | CAS: 4781-83-3 | C4H8ClNS | 137,625 g/mol
2-Iminothiolan hydrochlorid anvendes overvejende som en amin, der er reaktiv ved pH 7-10 og er også et effektivt thioleringsreagens til polysaccharider. Det bruges også som et RNA-protein-tværbindingsreagens såvel som nyttigt til tværbinding af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Iminothiolanhydrochlorid anvendes overvejende som en aminreaktiv ved pH 7-10 og er også et effektivt thioleringsreagens til polysaccharider. Det bruges også som et RNA-protein-tværbindingsreagens såvel som nyttigt til tværbinding af proteiner.
Opløselighed Frit
opløseligt i vand
Bemærkninger
Beskyt mod fugt. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4781-83-3
Molekylær formel C4H8ClNS
Molekylvægt (g/mol) 137.625
MDL nummer MFCD00039013
InChI nøgle ATGUDZODTABURZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iminothiolane hydrochloride, 2-iminothiolane hcl, thiolan-2-imine hydrochloride, dihydrothiophen-2 3h-imine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, dihydro-, hydrochloride, traut's reagent, c4h7ns.clh, traut eo 1/4 a, 2-thiolanimine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, hydrochloride
PubChem CID 13166855
IUPAC navn thiolan-2-imin;hydrochlorid
SMIL C1CC(=N)SC1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iminothiolane hydrochloride
Smeltepunkt 190 °C til 195 °C
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Beilstein 3620079
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand
Formel vægt 137.63
Fysisk form Pulver