Få mere at vide
2-Iminotolin hydrochlorid
Beskrivelse
2-Iminothiolan hydrochlorid anvendes overvejende som en amin, der er reaktiv ved pH 7-10 og er også et effektivt thioleringsreagens til polysaccharider. Det bruges også som et RNA-protein-tværbindingsreagens såvel som nyttigt til tværbinding af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Iminothiolanhydrochlorid anvendes overvejende som en aminreaktiv ved pH 7-10 og er også et effektivt thioleringsreagens til polysaccharider. Det bruges også som et RNA-protein-tværbindingsreagens såvel som nyttigt til tværbinding af proteiner.
Opløselighed Frit
opløseligt i vand
Bemærkninger
Beskyt mod fugt. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iminothiolane hydrochloride |
| Smeltepunkt | 190 °C til 195 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3620079 |
| Opløselighedsinformation | Frit opløselig i vand |
| Formel vægt | 137.63 |
| Fysisk form | Pulver |