missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Iminopiperidine, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5,6-Tetrahydro-2-pyridinamine (Hydrochloride) |
| CAS | 16011-96-4 |
| Molekylær formel | C5 H10 N2 . H Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Iminopiperidine, Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2.ClH/c6-5-3-1-2-4-7-5;/h1-4H2,(H2,6,7);1H |
| SMIL | Cl.NC1=NCCCC1 |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetrahydropyridin-6-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.607 |
| Formel vægt | 134.0611 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?