Få mere at vide
2-Iminobiotin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447647
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16447647 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16447647 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY118700
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 2-Iminobiotin (Guanidinobiotin) is a biotin (vitamin H or B7) analog. 2-Iminobiotin is a reversible nitric oxide synthases inhibitor with Kis of 21.8 and 37.5μM for murine iNOS and rat n-cNOS, respectively. 2-Iminobiotin superimposes on hypothermia protects human neuronal cells from hypoxia-induced cell damage.
2-Iminobiotin (Guanidinobiotin) is a biotin (vitamin H or B7) analog. 2-Iminobiotin is a reversible nitric oxide synthases inhibitor with Kis of 21.8 and 37.5μM for murine iNOS and rat n-cNOS, respectively. 2-Iminobiotin superimposes on hypothermia protects human neuronal cells from hypoxia-induced cell damage.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iminobiotin
CAS 13395-35-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H17N3O2S
Mængde 5 mg
Synonym Guanidinobiotin
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (51.37 mM; Need ultrasonic)
SMIL [H][C@](CS[C@H]1CCCCC(O)=O)([C@]1([H])N2)NC2=N
Molekylvægt (g/mol) 243.33
Formel vægt 243.33
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation