Få mere at vide
2-Imino-4-thiobiuret, TRC
Artikelnummer. 30390166
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30390166 25 g
1 options
Artikelnummer. 30390166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI44999525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Imino-4-thiobiuret
CAS 2114-02-5
Molekylær formel C2H6N4S
Mængde 25 g
Synonym (Aminoiminomethyl)thiourea, 1-Amidino-2-thiourea, 1-Amidinothiourea, ASU, Amidinothiourea, Amino[[amino(imino)methyl]amino]thioxomethane, Guanylthiourea, Guthimin, Gutimine, N-(Diaminomethylene)thiourea, N-Amidinothiourea, NSC 55743, Thiodicyanodiamidine
InChI formel InChI=1S/C2H6N4S/c3-1(4)6-2(5)7/h(H6,3,4,5,6,7)
SMIL NC(=N)NC(=S)N
IUPAC navn carbamimidoylthiourea
Molekylvægt (g/mol) 118.16
Formel vægt 118.0313