Få mere at vide
2-imidazolidon hemihydrat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778855 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
25g
500g
Artikelnummer. 10182870
Brand: Thermo Scientific Acros 122040250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 121325-67-5 | C6H14N4O3 | 190.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121325-67-5, 120-93-4
Molekylær formel C6H14N4O3
Molekylvægt (g/mol) 190.20
MDL nummer MFCD02662355
InChI nøgle KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate
PubChem CID 2723651
IUPAC navn imidazolidin-2-on;hydrat
SMIL O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Imidazolidone hemihydrate
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58.0°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 265g/mL
Kogepunkt >100.0°C
Flammepunkt 265°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Merck Index 14, 4914
Opløselighedsinformation Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: 1800g/L water (40°C)
Formel vægt 95.1
Procent renhed 99+%
Fysisk form Adhering Crystals or Crystalline Powder