Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Imidazolidone |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 131,4 °C til 132,4 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 187,0 °C (10,0 Torr) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 250 g |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Imidazolidone, anhydrous
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Imidazolidinone