Få mere at vide
2-Imidazolidon, 96%, vandfri
Artikelnummer. 11314152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11314152 25 g Glasflaske 25g
11976261 250 g Glasflaske 250g
11966261 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314152 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412270250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-93-4 | C3H6N2O | 86,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-93-4
Molekylær formel C3H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00005257
InChI nøgle YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-imidazolidone, 2-imidazolidinone, ethyleneurea, imidazolidinone, 2-oxoimidazolidine, ethylene urea, n,n'-ethyleneurea, 1,3-ethyleneurea, imidazolid-2-one, monoethyleneurea
PubChem CID 8453
ChEBI CHEBI:37001
IUPAC navn imidazolidin-2-on
SMIL O=C1NCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Imidazolidone
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 131.4°C to 132.4°C
Farve Hvid
Kogepunkt 187.0°C (10.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 24,2
Merck Index 15,4955
Formel vægt 86.09
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder