Få mere at vide
2-Imidazolidinon, TRC
Artikelnummer. 30397546
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30397546 100 g
1 options
Artikelnummer. 30397546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI350400100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Imidazolidinon
CAS 120-93-4
Molekylær formel C3 H6 N2 O
Mængde 100 g
Synonym Imidazolidin-2-one, Ethyleneurea
InChI formel InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMIL O=C1NCCN1
IUPAC navn imidazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Formel vægt 86.048