Få mere at vide
2-Imidazolidinone Hemihydrate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 121325-67-5 |
| Smeltepunkt | 58°C |
| Tæthed | 1.3 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 335.5°C/1013.25 hPa (Anhydrous Substance) |
| MDL nummer | MFCD00005257 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | 2-Imidazolidinone hemihydrate, N,N′-Ethyleneurea, 2-Imidazolidinone hemihydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 95.1 |
| Grad | Research |