Få mere at vide
2-imidazolidinon hemihydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023778
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433248 250 g 250g
11423248 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17666.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 121325-67-5 | C6H14N4O3 | 190.20 g/mol
2-Imidazolidinon hemihydrat bruges som et rensemiddel for formaldehyd. Det bruges til at fjerne formaldehyd fra læder, gummi og tekstilbelægning. Det bruges også som et råmateriale til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser som azlocillinnatrium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Imidazolidinon hemihydrat bruges som et rensemiddel for formaldehyd. Det bruges til at fjerne formaldehyd fra læder, gummi og tekstilbelægning. Det bruges også som et råmateriale til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser som azlocillinnatrium.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121325-67-5
Molekylær formel C6H14N4O3
Molekylvægt (g/mol) 190.20
MDL nummer MFCD02662355
InChI nøgle KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate
PubChem CID 2723651
IUPAC navn imidazolidin-2-on;hydrat
SMIL O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Imidazolidinone hemihydrate
Smeltepunkt 55°C
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 95.10 (86.09 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%